Merck
741191
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
97%
Synonym(e):
Ethyl N-benzyl-4-piperidinecarboxylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Dichte
1.037 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCOC(=O)C1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H21NO2/c1-2-18-15(17)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,2,8-12H2,1H3
InChIKey
ASQCOPJFYLJCGD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)