Fortfahren mit
463485
Methylisonipecotat
technical grade
Synonym(e):
Piperidin-4-carbonsäure-methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,70
€ 42,52
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
€ 42,52
Listenpreis€ 56,70Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
85-90 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI key
RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl isonipecotate can be obtained by the reduction of methyl isonicotinate in methanol with ruthenium at 100-150°C.
Application
Methyl isonipecotate may be used for the synthesis of a series of potent non-urea soluble epoxide hydrolase (sEH) inhibitors via high throughput screens.
Precipitate may form upon standing which should not affect application.
Reactant for C-2 arylation of piperidines through directed transition metal-catalyzed sp3 C-H activation
Reactant for synthesis of:
Antitubercular agents
Anti-HIV-1 agents
Aminopyrazine inhibitors
Orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors
A Scalable catalyst from asymmetric hydrogenation of sterically demanding aryl enamide
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E33505236454218456
description
technical grade
description
98%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
85-90 °C (lit.)
bp
204 °C (lit.)
bp
256 °C (lit.)
bp
62 °C/11 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
refractive index
n20/D 1.582 (lit.)
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
ester
functional group
ester, ketone
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)