Merck
741132
Sigma-Aldrich
3-Boc-1,2,3-oxathiazolidine 2,2-dioxide
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
123-128 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCOS1(=O)=O
InChI
1S/C7H13NO5S/c1-7(2,3)13-6(9)8-4-5-12-14(8,10)11/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
ALJRPIAYJALVFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)