Merck
738972
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
97%
Synonym(e):
3-Amino-5-bromo-6-chloropyridine, 5-Bromo-6-chloro-3-pyridinamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4BrClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
118-123 °C
SMILES String
Nc1cnc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H,8H2
InChIKey
ISKBXMMELYRESC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)