Merck
738697
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-{[(methoxycarbonyl)amino]sulfonyl}piperidinium inner salt
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-100 °C
SMILES String
COC(=O)[N-]S(=O)(=O)[N+]1(C)CCCCC1
InChI
1S/C8H16N2O4S/c1-10(6-4-3-5-7-10)15(12,13)9-8(11)14-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
HUICDFPDKLNWBA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)