Merck
737097
Sigma-Aldrich
1-(Aminomethyl)cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
SMILES String
Cl.NCC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c8-5-7(6(9)10)3-1-2-4-7;/h1-5,8H2,(H,9,10);1H
InChIKey
RQZKNSBTUBWVJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)