Merck
736961
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
97%
Synonym(e):
2-Chloro-5-nitro-3-picoline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(cnc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-5(9(10)11)3-8-6(4)7/h2-3H,1H3
InChIKey
OSIOIGXJUZTWRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)