Merck
735876
Sigma-Aldrich
1-(2-aminoethyl)-3-pyrrolidinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.502
Dichte
1.066 at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCN1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H14N2O/c7-2-4-8-3-1-6(9)5-8/h6,9H,1-5,7H2
InChIKey
ZNLCTCNYKCENHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)