Merck
735647
Sigma-Aldrich
Cyclopropaneamidine hydrochloride
97%
Synonym(e):
Cyclopropanecarbamidine hydrochloride, Cyclopropyl-1-carbamidine hydrochloride
Größe auswählen
5 G
€ 44,70
€ 44,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 44,70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 44,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
122-127 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl.NC(=N)C1CC1
InChI
1S/C4H8N2.ClH/c5-4(6)3-1-2-3;/h3H,1-2H2,(H3,5,6);1H
InChIKey
JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)