Merck
735574
Sigma-Aldrich
(S)-1-Fmoc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Synonym(e):
(S)-1-Fmoc-4-oxohomoproline, Fmoc-L-Homopro(4-oxo)-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
228-233 °C
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H19NO5/c23-13-9-10-22(19(11-13)20(24)25)21(26)27-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,18-19H,9-12H2,(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChIKey
YGAHCGORXONSSM-IBGZPJMESA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)