Merck
735507
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-Pyrrolidincarbonsäure
97%
Synonym(e):
(S)-1-(tert.-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidincarbonsäure, N-Boc-D-β-prolin
Größe auswählen
500 MG
€ 131,00
€ 131,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 131,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 131,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +15.0°, c = 0.5% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
140-145 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChIKey
HRMRQBJUFWFQLX-ZETCQYMHSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)