Fortfahren mit
C7206
Z-Gly-OH
99%
Synonym(e):
Z-glycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,00
€ 35,25
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2OOCNHCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-516-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
526877
€ 35,25
Listenpreis€ 47,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
beige
mp
118-122 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H11NO4/c12-9(13)6-11-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
General description
Z-Gly-OH, also known as N-benzyloxycarbonylglycine, is an amino acid widely used in solution phase peptide synthesis.
Application
Z-Gly-OH is a versatile reagent that can be used to synthesize a variety of compounds such as:
  • glycine-derived peptides like Z-Gly-DL-Ala-OBzl and Z-Gly-L-Ala-OBzl
  • glycine N-substituted amides such as glycine-N-methylamide hydrochloride and glycine-N-isopropylamide hydrochloride
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
968401542050199
description
99%
description
≥99.0% (NT)
description
≥99.0% (T)
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
99%
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.5% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
118-122 °C (lit.)
mp
259 °C (dec.) (lit.)
mp
86-89 °C
mp
220-240 °C
color
beige
color
-
color
-
color
white
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)