Merck
735272
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-Chlorpyrimidin
97%
Synonym(e):
6-Amino-4-chlorpyrimidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
214-219 °C
SMILES String
Nc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChIKey
DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable