Merck
734713
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carbonitrile
95%
Synonym(e):
2-Iodo-4-cyanopyridine, 2-Iodoisonicotinonitrile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-81 °C
SMILES String
Ic1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3IN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChIKey
RAMAPMJJBMFFEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)