Merck
733660
Sigma-Aldrich
2-[(1′,1′,1′-Trifluoro-2′-(trifluoromethyl)-2′-hydroxy)propyl]-3-Norbornylmethacrylat
>97%
Synonym(e):
HFA Monomer, Methacrylsäure-3-[3,3,3-trifluor-2-hydroxy-2-(trifluormethyl)-propyl]-bicyclo[2.2.1]hept-2-ylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18F6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OC1C2CCC(C2)C1CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F6O3/c1-7(2)12(22)24-11-9-4-3-8(5-9)10(11)6-13(23,14(16,17)18)15(19,20)21/h8-11,23H,1,3-6H2,2H3
InChIKey
VRGGMPGFYAQUIC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
To keep pace with Moore′s Law, there is a continuing need in the semiconductor industry to achieve higher circuit density in microelectronic devices.