Merck
733261
Sigma-Aldrich
4-(Difluormethyl)pyridin
97%
Größe auswählen
1 G
€ 76,10
€ 76,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 76,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5F2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 76,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.463
Dichte
1.207 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-1-3-9-4-2-5/h1-4,6H
InChIKey
XPNKTOPRNGWNCL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
124.0 °F
Flammpunkt (°C)
51.1 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)