Merck
733091
Sigma-Aldrich
3-Amino-oxetan-3-carbonsäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
Verfügbarkeit
not available in EU
mp (Schmelzpunkt)
205-210 °C
SMILES String
NC1(COC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c5-4(3(6)7)1-8-2-4/h1-2,5H2,(H,6,7)
InChIKey
LXRNYRAHXDUNKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)