Merck
73300
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-Amino)-4-(2-Naphthyl)buttersäure
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-4-(2-naphthyl)-D-β-homoalanin, Boc-D-β-2-Homonal-OH
About This Item
Lineare Formel:
C10H7CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C19H23NO4/c1-19(2,3)24-18(23)20-16(12-17(21)22)11-13-8-9-14-6-4-5-7-15(14)10-13/h4-10,16H,11-12H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
InChIKey
RKULNBHGHIPRGC-MRXNPFEDSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)