Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 € 90,75 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H9CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-314-7
MDL number:
Assay:
97%
€ 90,75
Listenpreis€ 121,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
bp
130-133 °C/4 mmHg (lit.)
mp
17 °C (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6H,3-5H2,(H,8,9)
InChI key
VUSWCWPCANWBFG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description analytical standard | description analytical standard | description 97% |
| assay 97% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.081 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| mp 17 °C (lit.) | mp - | mp - | mp >300 °C (lit.) |
| bp 130-133 °C/4 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.48 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?