Merck
732737
Sigma-Aldrich
4-(Benzaldehyd-Diethylacetal)-Magnesiumbromid -Lösung
1 M in THF
Synonym(e):
4-(Diethoxymethyl)phenylmagnesium bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15BrMgO2
Molekulargewicht:
283.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solution
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1 M in THF
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CCOC(OCC)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C11H15O2.BrH.Mg/c1-3-12-11(13-4-2)10-8-6-5-7-9-10;;/h6-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
APPJPCOJOCVSMA-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide can be used as a substrate in the sp3 C-H arylation of tetrahydroisoquinolines using 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F
Flammpunkt (°C)
-30 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simple and Direct sp3 C-H Bond Arylation of Tetrahydroisoquinolines and Isochromans via 2, 3-Dichloro-5, 6-dicyano-1, 4-benzoquinone Oxidation under Mild Conditions
Muramatsu W, et al.
Organic Letters, 15(14), 3650-3653 (2013)