Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,10 € 63,07 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8366236
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
€ 63,07
Listenpreis€ 84,10Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.430
density
1.149 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.BF4/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;2-1(3,4)5/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
MFXLOVLEQJRXFP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Enzyme catalysis in ionic liquids
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.430 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 1.149 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.21 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.12 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
| impurities ≤1.0% water | impurities - | impurities - | impurities ≤0.2% water |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?