Wichtige Dokumente
731110
Di-n-butylmagnesium -Lösung
1 M in ether and hexanes
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
1 M in ether and hexanes
Dichte
0.736 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F
Flammpunkt (°C)
-30 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?