Merck
730440
Sigma-Aldrich
Tetraacetoxy-Diboroxan
97%
Synonym(e):
Pyrobortetraacetat, Tetraacetyl-diborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12B2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
147-150 °C
SMILES String
CC(=O)OB(OB(OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C8H12B2O9/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)19-10(17-7(3)13)18-8(4)14/h1-4H3
InChIKey
ZMJHYNIVOZEJTJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)