Merck
730394
Sigma-Aldrich
N-Benzyliden-p-toluolsulfonamid
97%
Synonym(e):
N-(Tosyl)-benzylidenamin, N-Benzyliden-4-methylbenzolsulfonamid, N-Benzyliden-4-toluolsulfonamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
112-117 °C
InChI
1S/C14H13NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
InChIKey
HVCKVBQOKOFBFH-RVDMUPIBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable