Wichtige Dokumente
730157
3-Brom-2-chlor-5-nitropyridin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C5H2BrClN2O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-8-5(4)7/h1-2H
InChIKey
PTTQIUHVDDBART-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)