Merck
729906
Sigma-Aldrich
Diphenylamine-13C12
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(13C6H5)2NH
Molekulargewicht:
181.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
N([13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChIKey
DMBHHRLKUKUOEG-WCGVKTIYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable