Merck
726184
Sigma-Aldrich
trans-4-Cyclohexen-1,2-diamin -dihydrochlorid
≥98.0%
Größe auswählen
1 G
€ 264,00
€ 264,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 264,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.09
Beilstein:
3124971
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 264,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0%
98.0-102.0% (AT)
Form
powder
SMILES String
Cl.Cl.N[C@@H]1CC=CC[C@H]1N
InChI
1S/C6H12N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2;2*1H/t5-,6-;;/m1../s1
InChIKey
UQRRHSHMGMLJDM-BNTLRKBRSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W.C.M.C. Kokke, F.A. Varkevisser
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1535-1539 (1974)
A. Burgos, G.J. Ellames
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, XLI, 443-449 (1998)