Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,60 € 51,45 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 209,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(CH2SH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-269-4
MDL number:
Assay:
98%
€ 51,45
Listenpreis€ 68,60Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
bp
156 °C/12 mmHg (lit.)
mp
45-46 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
SCc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C8H10S2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI key
IYPNRTQAOXLCQW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1,4-Benzenedimethanethiol was used as cross linker in the fabrication of nanoporous gold on glassy carbon electrode by alternatively assembling gold nanoparticles and silver nanoparticles. It was used as capping reagent during the preparation of Au and Ag clusters of 3 nm mean diameter. It was used as ligand in the synthesis of 1,4-benzenedimethanethiol-capped gold nanoparticles.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥98.0%, for peptide resin clevage | description 98% | description 99% (GC) |
| assay 98% | assay ≥98.0% | assay 98% | assay 99% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 156 °C/12 mmHg (lit.) | bp 156 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| mp 45-46 °C (lit.) | mp 45-46 °C (lit.), 43-47 °C | mp 108-110 °C (lit.) | mp 92-97 °C |
| functional group thiol | functional group thiol | functional group fluoro, iodo | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Benzoldimethanthiol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?