Merck
724718
Sigma-Aldrich
5-Bromindol-2-carbonsäure-ethylester
95%
Synonym(e):
Ethyl-5-Bromindol-2-Carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
163-167 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10BrNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
InChIKey
LWRLKENDQISGEU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)