Merck
724106
Sigma-Aldrich
(R)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl-phosphorchloridat
95%
Synonym(e):
(R)-(1,1′-Binaphthalin-2,2′-dioxy)-chlorophosphin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12ClO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C
InChI
1S/C20H12ClO2P/c21-24-22-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)23-24/h1-12H
InChIKey
OVSINNBCLPSKAZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)