Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H22NO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.52
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (elemental analysis)
form
powder
composition
carbon content, 76.4-84.5 wt. %
SMILES string
C1(C=CC=C2)=C2C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=C3OP5N6C7=C(C=CC=C7)C=CC8=C6C=CC=C8)=C(O5)C=C1
InChI
1S/C34H22NO2P/c1-5-13-27-23(9-1)19-21-31-33(27)34-28-14-6-2-10-24(28)20-22-32(34)37-38(36-31)35-29-15-7-3-11-25(29)17-18-26-12-4-8-16-30(26)35/h1-22H
InChI key
KOVOHCVLXRKTGN-UHFFFAOYSA-N
Application
Phosphor-Vorstufe für die Ligandensynthese
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (elemental analysis) | description 96% | description 97% | description 95% (HPLC) |
| assay ≥95% (elemental analysis) | assay 96% | assay 97% | assay 95% (HPLC) |
| form powder | form solid | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition carbon content, 76.4-84.5 wt. % | composition - | composition - | composition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![(S)-(+)-N-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalin-4-yl)-dibenzo[b,f]azepin ≥95% (elemental analysis)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/575/489/d54360f9-5a59-43f2-bc44-42f5fa92b588/640/d54360f9-5a59-43f2-bc44-42f5fa92b588.png)
![(S,R)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)-(1-phenylethyl)amin 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/340/157/5071e653-a834-4559-9aa7-4eb2d3774e42/640/5071e653-a834-4559-9aa7-4eb2d3774e42.png)
![(S,S,S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amin 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/223/794/16c37a96-da16-488a-b3e8-7d89c47f71ee/640/16c37a96-da16-488a-b3e8-7d89c47f71ee.png)
![(S,R,R)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amin 95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/366/790/7555ef31-5d0b-45c9-ad40-5dfd0fe85125/640/7555ef31-5d0b-45c9-ad40-5dfd0fe85125.png)