722960
Glyceryl tri(oleate-2,3,7,8-13C4)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+12
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)CC(C(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)=O)CC(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable