Merck
722839
Sigma-Aldrich
m-Cumarinsäure-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
m-Cumarinsäure
Größe auswählen
1 MG
€ 817,00
€ 817,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 817,00
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 817,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
193-195 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+/i4+1,5+1,9+1
InChIKey
KKSDGJDHHZEWEP-HYKTYXKDSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)