Fortfahren mit
721972
Ethylenglycol -Lösung
suitable for NMR (reference standard), 80% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352137
MDL number:
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
80% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
format
single component solution
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
High temperature calibration
Preparation Note
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61941293237EX0565
description
suitable for NMR (reference standard), 80% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
description
-
description
spectrophotometric grade, ≥99%
description
-
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
format
single component solution
format
-
format
-
format
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
concentration
80% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
suitability
suitable for NMR (reference standard)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
NMR tube size
5 mm × 8 in.
NMR tube size
-
NMR tube size
-
NMR tube size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenglycol -Lösung
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)