Merck
721522
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)thiazol
97%
Synonym(e):
(2-Thiazolyl)-methylamin
Größe auswählen
1 G
€ 367,00
€ 367,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 367,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 367,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.569
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCc1nccs1
InChI
1S/C4H6N2S/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H,3,5H2
InChIKey
JOZSYOPADROCMP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)