Fortfahren mit
721271
L-Methionin-methyl-13C,d2
98 atom % 13C, 98 atom % D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13CHD2SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Molekulargewicht:
152.22
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C, 98 atom % D
Mass shift:
M+3
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % D
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
284 °C (dec.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H][13CH]([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D2
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-ZMLSOYJSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
705209
description
98 atom % 13C, 98 atom % D
description
98 atom %, ≥97% (CP)
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
mass shift
M+4
isotopic purity
98 atom % D, 98 atom % 13C
isotopic purity
98 atom %,  D,  13C
form
powder
form
powder
mp
284 °C (dec.)
mp
≥300 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)