Merck
720682
Sigma-Aldrich
Kalium-2-Methyl-1-Propenyltrifluorborat
95%
Größe auswählen
1 G
€ 150,00
€ 150,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 150,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7BF3K
Molekulargewicht:
162.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 150,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-134 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].C\C(C)=C/[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3.K/c1-4(2)3-5(6,7)8;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChIKey
FUGVRKYJCWRXAZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)