Fortfahren mit
720658
Furan-2,3-Dicarboxylsäure
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
220-225 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccoc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-11-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
DNXDYHALMANNEJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
708216654795153281
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
220-225 °C
mp
175-179 °C
mp
147-151 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, chloro
functional group
carboxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)