Wichtige Dokumente
720577
3-Carboxy-5-Fluorphenylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
3-Borono-5-fluorbenzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OB(O)c1cc(F)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BFO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
InChIKey
APHPXZJIUTVQNC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)