Fortfahren mit
720186
Bisphenol-A-(diphenyl-13C12)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl-13C6)-propan, 4,4′-Isopropylidendiphenol-13C12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 667,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C(13C6H4OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+12
Form:
crystals
€ 667,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
crystals
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
158-159 °C (lit.)
mass shift
M+12
SMILES string
CC(C)([13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChI key
IISBACLAFKSPIT-ZGFLEIAISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
614025588806451835
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
98 atom % D, 99% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+12
mass shift
M+8
mass shift
M+6
mass shift
M+16
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
solid
form
solid
Signalwort
Danger
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
263261-65-0
CAS No.
263261-65-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)