Fortfahren mit
719552
17β-Estradiol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
1,3,5-Estratrien-3-17β-diol-13C3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.830,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C15H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.36
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
178-179 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH]C=C(C2=[13CH]1)[C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@H]4O)([H])[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-CLMZCXLCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
904503PHR2228
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
-
assay
98% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
-
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % 13C
isotopic purity
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
solution
form
solid
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)