Merck
718513
Sigma-Aldrich
4-Brommethylphenyl-Boronsäurepinakolester
95%
Synonym(e):
2-(4-Brommethyl-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan
Größe auswählen
1 G
€ 111,00
5 G
€ 174,00
€ 111,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 111,00
5 G
€ 174,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18BBrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 111,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,9H2,1-4H3
InChIKey
CBUOGMOTDGNEAW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)