Wichtige Dokumente
717843
3-(4-Bromphenyl)isoxazol-5-Carboxaldehyd
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
162-166 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccc(cc1)-c2cc(C=O)on2
InChI
1S/C10H6BrNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)14-12-10/h1-6H
InChIKey
JVFWCMXKSCOWDI-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)