Fortfahren mit
C92006
Indol-5-Carbonitril
99%
Synonym(e):
5-Cyanoindole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-986-4
Beilstein/REAXYS Number:
116738
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
€ 65,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
106-108 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5,11H
InChI key
YHYLDEVWYOFIJK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for parallel synthesis of dihydroisoquinolines via silver and L-proline co-catalyzed three-component coupling reaction
  • Reactant for chemoselective and regioselective preparation of benzoyl indoles
  • Reactant for preparation of novel PPARα/γ dual agonists for potential treatment of metabolic syndrome and IDDM
  • Reactant for preparation of 4,5-dihydrocyclopenta[c]quinolines by palladium-catalyzed ring-expansion reaction alkynes, using O2 as the oxidant
  • Reactant for preparation of vinylindoles by hydroarylation of alkynes using indium bromide catalyst
  • Reactant for gold catalyzed direct alkynylation using a benziodoxolone based hypervalent iodine reagent
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I2215170968211419
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
mp
106-108 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
mp
71-73 °C (lit.)
functional group
nitrile
functional group
-
functional group
aldehyde, nitro
functional group
bromo
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)