Merck
717045
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-Methylen-L-Prolin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D −58°, c = 0.5 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=C)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-7-5-8(9(13)14)12(6-7)10(15)16-11(2,3)4/h8H,1,5-6H2,2-4H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChIKey
ULLGRIBXGPATMA-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable