Merck
716715
Sigma-Aldrich
(S)-2-[(Diphenylphosphino)methyl]pyrrolidin
Größe auswählen
250 MG
€ 78,80
€ 78,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 78,80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 78,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]22/D −24.0°, c = 0.5 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.614
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C1CN[C@@H](C1)CP(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H20NP/c1-3-9-16(10-4-1)19(14-15-8-7-13-18-15)17-11-5-2-6-12-17/h1-6,9-12,15,18H,7-8,13-14H2/t15-/m0/s1
InChIKey
IWRBGJKCDORZHK-HNNXBMFYSA-N
Anwendung
Catalytic ligand in:
  • Ru-catalyzed regioselective lactonization of unsymmetrical 1,4-diols to give lactone lignans
  • Preparation of vinylindanecarboxaldehyde by asymmetric intramolecular allylation of propenylbenzenepropanal
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)