Fortfahren mit
670197
(S)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidin
95% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.37
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95% (HPLC)
optical purity
ee: ≥99.5% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: organic catalyst
functional group
ether, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChI key
CGUGCZSRPDCLBT-KRWDZBQOSA-N
Application
(S)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine is a diphenylprolinol methyl ether, which can be used as a catalyst to synthesize:
  • Enantioselective ketones via intermolecular asymmetric Michael addition of aldehydes to nonactivated enones.
  • Stereoselective chiral bipyrazolidin-3-one derivatives by dipolar cycloaddition reaction of azomethine imines with α, β-unsaturated aldehydes.
  • Enantioenriched spiro nitrogen heterocycles via asymmetric nucleophilic epoxidation of α-ylideneoxindole esters.
  • Optically active secondary alcohols by asymmetric addition of Et2Zn to various aldehydes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
748307CDS013956
description
95% (HPLC)
description
97%
description
AldrichCPR
assay
95% (HPLC)
assay
97%
assay
-
functional group
ether, phenyl
functional group
phosphine
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
optical purity
ee: ≥99.5% (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)