Wichtige Dokumente
716650
2-[Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]benzaldehyd
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
120-125 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)P(c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3ccccc3C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C37H51O3P/c1-34(2,3)27-19-25(20-28(32(27)39-13)35(4,5)6)41(31-18-16-15-17-24(31)23-38)26-21-29(36(7,8)9)33(40-14)30(22-26)37(10,11)12/h15-23H,1-14H3
InChIKey
PAWZHFURVJBYGV-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)