Merck
715778
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)propionaldehyd
95%
Größe auswählen
1 G
€ 328,00
€ 328,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 328,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 328,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.529
Dichte
1.037 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
COc1ccc(CCC=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-8H,2-3H2,1H3
InChIKey
ZOXCMZXXNOSBHU-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)