Fortfahren mit
73306
Magnesium di-tert-Butoxid
technical, ≥90% (KT)
Synonym(e):
Magnesium-tert.-butoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COMgOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.53
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-931-3
Beilstein/REAXYS Number:
3979348
MDL number:
Assay:
≥90% (KT)
Form:
powder
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (KT)
form
powder
reaction suitability
core: magnesium
SMILES string
CC(C)(C)O[Mg]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
InChI key
RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
703788659878235849
description
technical, ≥90% (KT)
description
99.9%
description
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
description
technical grade
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥90% (KT)
assay
99.9%
assay
99.99% trace metals basis
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
technical
grade
-
grade
sublimed grade
grade
technical grade
reaction suitability
core: magnesium
reaction suitability
-
reaction suitability
core: potassium
reaction suitability
core: aluminum
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)